Anti-Cyclophilin H Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C8855-86
USBIC8855-86EA 475 EUR InStock
USBIC8855-86
Anti-Cyclophilin H Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:250; Immunochemistry: 1:100
Type: Primary
Antigen: Cyclophilin H
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité