Anti-Cysteine-rich, Angiogenic Inducer 61 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C314]
Fournisseur: US Biological
C9018-01E
USBIC9018-01EEA 511 EUR InStock
USBIC9018-01E
Anti-Cysteine-rich, Angiogenic Inducer 61 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C314]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:250-1:1000
Type: Primary
Antigen: Cysteine-rich, Angiogenic Inducer 61
Clonality: Monoclonal
Clone: 10C314
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité