Anti-CYBB Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C9094-34B
USBIC9094-34BEA 601 EUR InStock
USBIC9094-34B
Anti-CYBB Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000; Western Blot: 0. 03-0.1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CYBB (cytochrome b-245, beta polypeptide)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Dog, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité