Anti-Cytokeratin, Pan Mouse monoclonal antibody [clone: C-11]
Fournisseur: US Biological
C9097-01S1
USBIC9097-01S1EA 633 EUR InStock
USBIC9097-01S1
Anti-Cytokeratin, Pan Mouse monoclonal antibody [clone: C-11]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin, Pan
Clonality: Monoclonal
Clone: C-11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité