Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5F227]
Fournisseur: US Biological
C9097-23D3
USBIC9097-23D3EA 934 EUR InStock
USBIC9097-23D3
Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5F227]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:10; 1hr
Type: Primary
Antigen: KRT18 (keratin 18)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F227
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Dog, Hamster, Human, Mouse, Pig, Rat, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité