Anti-KRT19 Guinea pig Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C9097-26G
USBIC9097-26GEA 967 EUR InStock
USBIC9097-26G
Anti-KRT19 Guinea pig Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:3000; Immunochemistry: 1:200.1:100
Type: Primary
Antigen: KRT19 (keratin 19)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Guinea pig
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité