Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F236, 5F237]

Fournisseur: US Biological
C9097-43A
USBIC9097-43AEA 802 EUR InStock
USBIC9097-43A
Anti-KRT9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F236, 5F237]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:25-1:300; Immunofluorescence: 1:10; Immunochemistry: 1:20

Type: Primary
Antigen: KRT9 (keratin 9)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F236, 5F237
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1+IgG3
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité