Anti-Cytosine, 5-Methyl Sheep polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
C9111
USBIC9111EA 384 EUR InStock
USBIC9111
Anti-Cytosine, 5-Methyl Sheep polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500; Immunoprecipitation: 25-100 ?g/ml; Immunochemistry: 10 ?g/ml; Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Cytosine, 5-Methyl
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité