Anti-D4-GDI Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 11E166]
Fournisseur: US Biological
D0100-01C
USBID0100-01CEA 532 EUR InStock
USBID0100-01C
Anti-D4-GDI Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 11E166]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: D4-GDI
Clonality: monoclonal
Clone: 1.1E+167
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité