Anti-Defender of Cell Death 1 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
D1877-15
USBID1877-15EA 574 EUR InStock
USBID1877-15
Anti-Defender of Cell Death 1 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Defender of Cell Death 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité