Anti-Defender of Apoptotic Cell Death 1 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
D1877-15B
USBID1877-15BEA 716 EUR InStock
USBID1877-15B
Anti-Defender of Apoptotic Cell Death 1 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-2.0 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Defender of Apoptotic Cell Death 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité