Anti-DLL1 Hamster monoclonal antibody [clone: 12G25]
Fournisseur: US Biological
D2727-75C
USBID2727-75CEA 716 EUR InStock
USBID2727-75C
Anti-DLL1 Hamster monoclonal antibody [clone: 12G25]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DLL1 (delta-like 1 (Drosophila))
Clonality: monoclonal
Clone: 12G25
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité