Anti-DUT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
D3206-04A
USBID3206-04AEA 540 EUR InStock
USBID3206-04A
Anti-DUT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunochemistry:1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: DUT (deoxyuridine triphosphatase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité