Anti-DHEA Mouse monoclonal antibody [clone: 1­25.1 (BGN/1177/1251)]
Fournisseur: US Biological
D3224-98F
USBID3224-98FEA 589 EUR InStock
USBID3224-98F
Anti-DHEA Mouse monoclonal antibody [clone: 1­25.1 (BGN/1177/1251)]
Anticorps
  • Recommended dilution: ELISA: 1:10000
Type: Primary
Antigen: DHEA
Clonality: monoclonal
Clone: 1­25.1 (BGN/1177/1251)
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité