Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DMBT1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 11n61]

Fournisseur: US Biological
D3449-59C
USBID3449-59CEA 802 EUR InStock
USBID3449-59C
Anti-DMBT1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 11n61]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 2?g/ml

Type: Primary
Antigen: DMBT1 (deleted in malignant brain tumors 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 11n61
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité