Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNA Methyltransferase 1, Control Peptide, Human Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F697]

Fournisseur: US Biological
D3931-61S
USBID3931-61SEA 548 EUR InStock
USBID3931-61S
Anti-DNA Methyltransferase 1, Control Peptide, Human Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F697]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot:2-4?g/ml; Immunochemistry:1-2?g/ml I

Type: Primary
Antigen: DNA Methyltransferase 1, Control Peptide, Human
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F697
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité