Anti-DRD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
D9000-06H
USBID9000-06HEA 634 EUR InStock
USBID9000-06H
Anti-DRD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DRD2 (dopamine receptor D2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité