Anti-Dopamine Transporter Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2323]
Fournisseur: US Biological
D9020-01J
USBID9020-01JEA 864 EUR InStock
USBID9020-01J
Anti-Dopamine Transporter Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2323]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:1000-1:10000
Type: Primary
Antigen: Dopamine Transporter
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2323
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité