Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STK17B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7H19]

Fournisseur: US Biological
D9335-01B
USBID9335-01BEA 608 EUR InStock
USBID9335-01B
Anti-STK17B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7H19]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:200; Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50

Type: Primary
Antigen: STK17B (serine/threonine kinase 17b)
Clonality: monoclonal
Clone: 7H19
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité