Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Synthetic Complete Amino Acid Supplement Minus Arginine, Lysine without Yeast Nitrogen Base

Fournisseur: US Biological

D9537-17
USBID9537-17EA 203 EUR InStock
USBID9537-17
Synthetic Complete Amino Acid Supplement Minus Arginine, Lysine without Yeast Nitrogen Base
Milieux de culture cellulaire
Drop-out mixes are used as a supplement to Drop-out base for making synthetic, complete media formulations in accordance with methods in yeast genetics. All lots are quality control tested using the appropriate yeast strains and transformants.

  • Dust-Free: Specially milled powder blends are designed to eliminate or greatly reduce airborne particulates
  • Homogeneous: Proprietary blending technology ensures complete mixing of components
  • Appearance: White, homogeneous, free flowing powder
  • Solubility: Colourless, clear, complete
  • pH: As Reported


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité