Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dulbecco's Modified Eagle Medium

Fournisseur: US Biological

D9811-21
USBID9811-21EA 134 EUR InStock
USBID9811-21
Dulbecco's Modified Eagle Medium
Milieux de culture cellulaire
Dulbecco’s MEM is the most widely used modification of BME. It contains a four-fold higher concentration of amino acids and vitamins. Non-essential amino acids and certain essential trace elements were added. The bicarbonate concentration was increased. The standard formula for DMEM is with 1000 mg/ml glucose.

  • Appearance: Light yellow to orange, homogenous, free flowing powder
  • Solubility: Light pink to red, clear, complete
  • Endotoxin:≤1 EU/ml

DMEM 'High Glucose' with 4500 mg/ml aides in the cultivation of certain cell types. DMEM was originally developed for the culture of mice embryonic cells. Today, it finds a broad application of serum free culture of normal and transformed mouse and chicken cells.

Ham's Nutrient Mixtures were originally developed to support growth of several clones of Chinese hamster ovary (CHO) cells, of HeLa and of mouse L-cells.

Ham’s mixtures were formulated for use with or without serum supplementation, depending on the cell type being cultured. Ham’s F-12 was developed for growth of primary rat hepatocytes and rat prostate epithelial cells. It is also used in a clonal toxicity assay using CHO cells.

Attention: Intended for research use only. Not for use in human, therapeutic, or diagnostic applications.


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité