Anti-EMD Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
E2257-01B
USBIE2257-01BEA 608 EUR InStock
USBIE2257-01B
Anti-EMD Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: EMD (emerin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité