Anti-Encephalitis, St. Louis Mouse monoclonal antibody [clone: 10D421]
Fournisseur: US Biological
E2280-50A
USBIE2280-50AEA 775 EUR InStock
USBIE2280-50A
Anti-Encephalitis, St. Louis Mouse monoclonal antibody [clone: 10D421]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Encephalitis, St. Louis
Clonality: monoclonal
Clone: 10D421
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité