Anti-Enterococcus sp. Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
E3270-01B
USBIE3270-01BEA 460 EUR InStock
USBIE3270-01B
Anti-Enterococcus sp. Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Enterococcus sp.
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité