Anti-EOMES Sheep polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
E3320-01
USBIE3320-01EA 897 EUR InStock
USBIE3320-01
Anti-EOMES Sheep polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: EOMES (eomesodermin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité