Anti-Eck Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G465]
Fournisseur: US Biological
E3360-01K
USBIE3360-01KEA 511 EUR InStock
USBIE3360-01K
Anti-Eck Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G465]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-2000
Type: Primary
Antigen: Eck
Clonality: monoclonal
Clone: 9G465
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité