Anti-erbB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D370]
Fournisseur: US Biological
E3375-35F-100
USBIE3375-35F-100EA 709 EUR InStock
USBIE3375-35F-100
Anti-erbB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D370]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0. 05 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: erbB
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D370
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité