Anti-Epithelial Specific Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5i255]
Fournisseur: US Biological
E3414-11E
USBIE3414-11EEA 523 EUR InStock
USBIE3414-11E
Anti-Epithelial Specific Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5i255]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Epithelial Specific Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: 5i255
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité