Anti-Epoxide Hydrolase 2, Soluble Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
E3429-07A
USBIE3429-07AEA 681 EUR InStock
USBIE3429-07A
Anti-Epoxide Hydrolase 2, Soluble Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Epoxide Hydrolase 2, Soluble
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité