Anti-Escherichia coli, J5 LPS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C141]
Fournisseur: US Biological
E3500-28J
USBIE3500-28JEA 540 EUR InStock
USBIE3500-28J
Anti-Escherichia coli, J5 LPS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C141]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Escherichia coli, J5 LPS
Clonality: monoclonal
Clone: 10C141
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité