Anti-Estriol Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9F11]
Fournisseur: US Biological
E3560-02D
USBIE3560-02DEA 577 EUR InStock
USBIE3560-02D
Anti-Estriol Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9F11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Estriol
Clonality: monoclonal
Clone: 9F11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité