Anti-Estrone Glucuronide Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
E3570-50B
USBIE3570-50BEA 394 EUR InStock
USBIE3570-50B
Anti-Estrone Glucuronide Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Estrone Glucuronide
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité