Anti-Exendin 4 Rabbit polyclonal antibody Rhodamine
Fournisseur: US Biological
E9050-03E4
USBIE9050-03E4EA 1160 EUR InStock
USBIE9050-03E4
Anti-Exendin 4 Rabbit polyclonal antibody Rhodamine
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Exendin 4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité