Anti-Factor H Mouse Monoclonal Antibody [clone: OX-24]
Fournisseur: US Biological
F0010-01P
USBIF0010-01PEA 633 EUR InStock
USBIF0010-01P
Anti-Factor H Mouse Monoclonal Antibody [clone: OX-24]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Factor H
Clonality: monoclonal
Clone: OX-24
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité