Anti-F9 Mouse monoclonal antibody [clone: 8.H.1]
Fournisseur: US Biological
F0017
USBIF0017EA 419 EUR InStock
USBIF0017
Anti-F9 Mouse monoclonal antibody [clone: 8.H.1]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 5-10 ?g/ml; Immunochemistry: 100ng/ml
Type: Primary
Antigen: F9 (coagulation factor IX)
Clonality: monoclonal
Clone: 8.H.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité