Anti-FABP4 Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
F0019-74H
USBIF0019-74HEA 704 EUR InStock
USBIF0019-74H
Anti-FABP4 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FABP4 (fatty acid binding protein 4, adipocyte)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité