Anti-Fatty Acid Binding Protein, Heart Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6A546]
Fournisseur: US Biological
F0019-75J
USBIF0019-75JEA 521 EUR InStock
USBIF0019-75J
Anti-Fatty Acid Binding Protein, Heart Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6A546]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:50; Immunochemistry: 1:50
Type: Primary
Antigen: Fatty Acid Binding Protein, Heart
Clonality: monoclonal
Clone: 6A546
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité