Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FABP3 Sheep Monoclonal Antibody [clone: 12G11]

Fournisseur: US Biological
F0019-75Z
USBIF0019-75ZEA 367 EUR InStock
USBIF0019-75Z
Anti-FABP3 Sheep Monoclonal Antibody [clone: 12G11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FABP3 (fatty acid binding protein 3, muscle and heart (mammary-derived growth inhibitor))
Clonality: monoclonal
Clone: 12G11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité