Anti-Fatty Acid Binding Protein, Heart Mouse monoclonal antibody [clone: 12H23]
Fournisseur: US Biological
F0019-76M
USBIF0019-76MEA 941 EUR InStock
USBIF0019-76M
Anti-Fatty Acid Binding Protein, Heart Mouse monoclonal antibody [clone: 12H23]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fatty Acid Binding Protein, Heart
Clonality: monoclonal
Clone: 12H23
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité