Anti-Fatty Acid Binding Protein 1 Sheep polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
F0019-79D
USBIF0019-79DEA 635 EUR InStock
USBIF0019-79D
Anti-Fatty Acid Binding Protein 1 Sheep polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fatty Acid Binding Protein 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité