Anti-Fatty Acid Binding Protein 2 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
F0019-86C
USBIF0019-86CEA 601 EUR InStock
USBIF0019-86C
Anti-Fatty Acid Binding Protein 2 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:64000; Western Blot: 0. 001 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Fatty Acid Binding Protein 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité