Anti-Fetoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C232]
Fournisseur: US Biological
F4100-01T
USBIF4100-01TEA 525 EUR InStock
USBIF4100-01T
Anti-Fetoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C232]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fetoprotein
Clonality: monoclonal
Clone: 10C232
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité