Anti-Fetoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: D10]
Fournisseur: US Biological
F4100-02E
USBIF4100-02EEA 843 EUR InStock
USBIF4100-02E
Anti-Fetoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: D10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fetoprotein
Clonality: monoclonal
Clone: D10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité