Anti-Fibrin Degradation Product, D-Dimer Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11C217]
Fournisseur: US Biological
F4197-15K
USBIF4197-15KEA 1070 EUR InStock
USBIF4197-15K
Anti-Fibrin Degradation Product, D-Dimer Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11C217]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fibrin Degradation Product, D-Dimer
Clonality: monoclonal
Clone: 11C217
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité