Anti-Fibrin Degradation Product, D-Dimer Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A104]
Fournisseur: US Biological
F4197-20C
USBIF4197-20CEA 1070 EUR InStock
USBIF4197-20C
Anti-Fibrin Degradation Product, D-Dimer Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A104]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fibrin Degradation Product, D-Dimer
Clonality: monoclonal
Clone: 13A104
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Dog, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité