Anti-Fibrin Degradation Product, D-Dimer Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 13A105]
Fournisseur: US Biological
F4197-20H
USBIF4197-20HEA 1050 EUR InStock
USBIF4197-20H
Anti-Fibrin Degradation Product, D-Dimer Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 13A105]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fibrin Degradation Product, D-Dimer
Clonality: monoclonal
Clone: 13A105
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité