Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fibroblast Growth Factor, Basic Mouse monoclonal antibody [clone: 10K196]

Fournisseur: US Biological
F4210-14Q1
USBIF4210-14Q1EA 673 EUR InStock
USBIF4210-14Q1
Anti-Fibroblast Growth Factor, Basic Mouse monoclonal antibody [clone: 10K196]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fibroblast Growth Factor, Basic
Clonality: monoclonal
Clone: 10K196
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité