Anti-FGFR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
F4305-16G-BIOT
USBIF4305-16G-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIF4305-16G-BIOT
Anti-FGFR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FGFR2 (fibroblast growth factor receptor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité