Acide 5-fluoroorotique monohydraté
Fournisseur: US Biological
Synonyms: 5-FOA, 5-Fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, 5-Fluorouracil-6-carboxylic acid monohydrate
F5050-500
USBIF5050-500EA 87.7 EUR InStock
USBIF5050-500
Acide 5-fluoroorotique monohydraté
Acide 5-fluoroorotique monohydraté
Formule: C₅H₃FN₂O₄·1H₂O
MW: 174,0 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00150658
Numéro CAS: 220141-70-8
EINECS: 211-876-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité