Anti-Fluorescein Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Rhodamine))
Fournisseur: US Biological
F5200-30A
USBIF5200-30AEA 1030 EUR InStock
USBIF5200-30A
Anti-Fluorescein Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Rhodamine))
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Fluorescein (fluorescein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Rhodamine)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité